Learn More
Appareil de distillation en verre borosilicaté Quickfit™
Code produit 12443601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
Taille du cône : 19/26, Taille de la douille : 14/23
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Conditionnement
12443601 Taille du cône : 19/26, Taille de la douille : 14/23 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12443601 Fournisseur Quickfit Code fournisseur DA1/22
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Pour la séparation et/ou la purification de composants d’un mélange liquide.
  • Comprend un condenseur, un adaptateur de tête de distillation et de récepteur Liebig monobloc
  • Angle et position prédéfinis
  • Simple à installer, moins de pinces nécessaires
  • Moins de contamination par la graisse
  • Pas de fuite d’air sous vide
  • Pas de rétention de liquide au niveau des joints
Spécification
Longueur (métrique) Longueur effective approx. du condenseur : 155 mm
Type Appareil de distillation
Matériau Verre borosilicaté
Joint conique standard Taille du cône : 19/26, Taille de la douille : 14/23