Learn More
Pyrex™ Flacons de distillation en verre borosilicaté
Code produit 13421839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 125 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
13421839 Capacité : 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13421839 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1290/04M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00€
    212.39€ / 5 pièces
    Économisez 27.61€
    11% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
Conformes à de nombreuses exigences de méthode de test ASTM. Les flacons de distillation en verre borosilicaté Pyrex™ requièrent l’utilisation d’un thermomètre étalonné pour une immersion de 76 mm.
  • Conforme aux normes ASTM E133 et E1405
  • Pour la distillation des produits pétroliers
  • 1290/04M est conforme aux exigences de méthodes de test D86, D233, D447, D801, D802 de l’ASTM
  • 1290/06M est conforme aux exigences de la méthode de test D447 de l’ASTM
  • Bras latéral incliné à 75° par rapport à l’axe vertical
  • Pour une utilisation avec thermomètres étalonnés pour une immersion de 76 mm
  • Longueur du bras latéral de 100 mm
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E133, E1405, IP 123
Diamètre (métrique) du bras latéral 7 mm
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté, Verre Pyrex
À utiliser avec (application) Distillation des produits pétroliers
Hauteur (métrique) 214 mm
Longueur (métrique) du bras latéral 100 mm
Diamètre (métrique) externe 69 mm