Learn More
Pyrex™ Flacons de distillation en verre borosilicaté
Code produit 15567680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15567680 250 ml 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15567680 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 1290/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.25€
    1196.02€ / 20 pièces
    Économisez 69.23€
    5% de réduction
Expédition estimée: 26-02-2027
Conformes à de nombreuses exigences de méthode de test ASTM. Les flacons de distillation en verre borosilicaté Pyrex™ requièrent l’utilisation d’un thermomètre étalonné pour une immersion de 76 mm.
  • Conforme aux normes ASTM E133 et E1405
  • Pour la distillation des produits pétroliers
  • 1290/04M est conforme aux exigences de méthodes de test D86, D233, D447, D801, D802 de l’ASTM
  • 1290/06M est conforme aux exigences de la méthode de test D447 de l’ASTM
  • Bras latéral incliné à 75° par rapport à l’axe vertical
  • Pour une utilisation avec thermomètres étalonnés pour une immersion de 76 mm
  • Longueur du bras latéral de 100 mm
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E133, E1405
Diamètre (métrique) du bras latéral 6 mm
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Distillation des produits pétroliers
Hauteur (métrique) 215 mm
Longueur (métrique) du bras latéral 100mm
Diamètre (métrique) externe 86 mm