Learn More
Entonnoirs compte-gouttes en verre borosilicaté gradué Pyrex™ avec cône et clé en PTFE
Code produit 11810341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro de joint:
19/26
29/32
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro de joint Graduations unitSize
11810341 19/26 2 ml 1 pièce
11850341 29/32 20 ml 1 pièce
11890331 19/26 1 ml 1 pièce
11830341 29/32 10 ml -
12913671 29/32 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11810341 Fournisseur Pyrex Code fournisseur 443340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.50€
    135.06€ / 1 pièces
    Économisez 1.44€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Incluent une double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
  • Conformes à la norme ISO 4800
  • Avec clé en PTFE interchangeable ne nécessitant pas de graisse
  • Tige dans un cône pour une fixation simple aux montages Quickfit™
  • Graduations en émail blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Description Bouchon en PTFE
Graduée Émail blanc
Comprend Cône
Graduations 2 ml
Numéro de joint 19/26
Type de produit Entonnoir compte-gouttes