Learn More
Pyrex™ Entonnoirs compte-gouttes en verre borosilicaté gradué Pyrex™ avec cône et clé en PTFE
Description
Incluent une double échelle graduée indiquant le volume de liquide contenu / distribué
- Conformes à la norme ISO 4800
- Avec clé en PTFE interchangeable ne nécessitant pas de graisse
- Tige dans un cône pour une fixation simple aux montages Quickfit™
- Graduations en émail blanc
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Description | Bouchon en PTFE |
| Graduée | Oui, émail blanc |
| Comprend | Cône |
| Graduations | 5 ml |
| Numéro de joint | 29/32 |
| Type de produit | Entonnoir compte-gouttes |