Learn More
Cytiva Superloop complet en éthylène, propylène, verre borosilicaté
Code produit 11535704 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
150 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11535704 150 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11535704 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18102385
En stock
À utiliser avec des solutions aqueuses et des alcools. Le superloop complet en éthylène-propylène de verre borosilicaté Cytiva Lifescience™ comporte une valve à ressort en titane.
  • Tube en verre
  • Échelle graduée par incréments de 5 ml et joints sur les embouts intérieurs.
  • Valve à ressort en titane située au centre du joint amovible
  • Les tubulures et raccords doivent être commandés séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (métrique) 45 x 340 mm (Ø x L)
À utiliser avec (application) Solutions aqueuses et alcools
Pression max. 1 bar
Longueur (métrique) 340 mm
Diamètre (métrique) interne 45 mm
Volume (métrique) 150 ml