Learn More
Ballon florentin en verre borosilicaté avec joints Ware™ Quickfit
Code produit 12448906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12448906 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12448906 Fournisseur Quickfit Code fournisseur FD2L/4RE
Expédition estimée: 11-01-2027
Le ballon florentin en verre borosilicaté avec joints Ware™ Quickfit SciLabWare™ est idéal pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs.
Le ballon florentin en verre borosilicaté SciLabWare™ Quickfit Jointed Ware™ est idéal avec les évaporateurs rotatifs.
  • Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
  • Grande surface pour une évaporation rapide
  • Construction robuste de parois épaisses pour une résistance accrue
  • La forme permet d’éliminer facilement les résidus solides
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Capacité 2000 ml
Diamètre (métrique) externe 158mm
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Hauteur (métrique) 245mm
Matériau Verre borosilicaté Pyrex
Type de produit Ballon florentin