Description
- Fabriqué en verre borosilicaté.
- Rebord supérieur poli au feu ou rodé.
- La tige courte offre une filtration optimale.
- Coudé à 60°.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 55mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 8mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Angle | 60° |
| Longueur (métrique) du tube | 55mm |