Learn More
BRAND™ Entonnoir en verre borosilicaté
Code produit 10611672 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
35 mm
40mm
50mm
55mm
60 mm
70mm
80mm
100 mm
120 mm
150 mm
Longueur (métrique) du tube:
35mm
40 mm
50mm
55mm
60mm
70 mm
80 mm
100 mm
120mm
150mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Longueur (métrique) du tube unitSize
10611672 35 mm 35mm 1 pièce
10355041 150 mm 150mm 1 pièce
10263631 100 mm 100 mm 1 pièce
10797661 40mm 40 mm 1 pièce
10411253 120 mm 120mm 1 pièce
10579151 55mm 55mm 1 pièce
10145261 50mm 50mm 1 pièce
10329761 60 mm 60mm 1 pièce
10253631 80mm 80 mm 1 pièce
10758241 70mm 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10611672 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 145505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.55€
    4.85€ / 1 pièces
    Économisez 1.70€
    25% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté. L’entonnoir en verre borosilicaté BRAND™ possède un rebord supérieur rodé ou poli au feu. La tige courte offre une filtration optimale. Coudé à 60°.
  • Fabriqué en verre borosilicaté.
  • Rebord supérieur poli au feu ou rodé.
  • La tige courte offre une filtration optimale.
  • Coudé à 60°.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 35 mm
Diamètre (métrique) de la tige 6mm
Matériau Verre borosilicaté
Angle 60°
Longueur (métrique) du tube 35mm