Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes de distribution de gaz en verre borosilicaté
Code produit 10509981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0 μm
1 μm
2 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10509981 0 μm 1 pièce
10519981 2 μm 1 pièce
11933564 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10509981 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 07211025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.00€
    33.81€ / 1 pièces
    Économisez 20.19€
    37% de réduction
Expédition estimée: 11-08-2026
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Tube de distribution de gaz
Porosité 0 μm
Hauteur (métrique) 250 mm
Quantité 1/boîte