Learn More
Kimble Chase™ Ampoules d’échantillonnage du gaz en verre borosilicaté
Code produit 11740409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Volume : 125 mL
Volume : 250 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
11740409 Volume : 125 mL 1 pièce
11760409 Volume : 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11740409 Fournisseur Kimble Chase™ Code fournisseur 6531500125
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ampoule de prélèvement en verre
• Avec septum PTFE™ PTFE/silicone
• Volume 125mL ou 250mL
• Pour stockage et prélèvement d'échantillons de gaz
• Bouchon septum PTFE/silicone centré en partie supérieure pour prélèvement
• Vanne ouverture 4mm avec embouts filetés 13 - 425 à chaque extrémité
• Compatible avec raccords à ferrule 3/8 (9,6mm)
• Ampoule de prélèvement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Volume : 125 mL