Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons laveurs de gaz sans tête
Code produit 10548681
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10548681 100 ml 1 pièce
10444491 250 ml 1 pièce
10130391 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10548681 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05515037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.20€
    25.79€ / 1 pièces
    Économisez 1.41€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Fournissent une méthode économique, mais efficace pour le lavage et le séchage des gaz. Les flacons laveurs de gaz Lenz Laborglasinstrumente™ sans tête sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conformes à la norme DIN 12596, sans tête
  • Avec rodage NS 29/32
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon laveur sans tête
Comprend Prise
Joint conique standard NS 29/32
Hauteur (métrique) 200 mm
Certifications/Conformité DIN 12463
Quantité 1/boîte