Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté pour gauchers
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Éprouvette classe B spécial gaucher
• Conforme ISO 4788
• Base hexagonale
• Verre borosilicaté
• Graduations bleues
• Les graduations restent visibles quand l'éprouvette est prise avec la main gauche.
• Conforme ISO 4788
• Base hexagonale
• Verre borosilicaté
• Graduations bleues
• Les graduations restent visibles quand l'éprouvette est prise avec la main gauche.
Spécification
Spécification
| Tolérance | ±0.2 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4788 |
| Classe | Classe B. |
| Capacité (métrique) | 10 ml |
| Hauteur (métrique) | 140 mm |
| Balance | Céramique bleue |
| Graduations | 0.2 ml |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de base | Hexagonal |
| Afficher plus |