Learn More
Witeg™ Flacon d’hybridation
Code produit 10214301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
38 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe
10214301 38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10214301 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 2 446 115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.34€
    44.40€ / 1 pièces
    Économisez 4.94€
    10% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Taille du bouchon GL45
Diamètre (métrique) externe 38 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Flacon d’hybridation