Learn More
GPE Scientific™ Vannes RMN en verre borosilicaté J Young
Code produit 12892306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12892306 178 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12892306 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur S5600JY7YELLOW
Expédition estimée: 28-12-2026
Informations sur la commande
Longueur métrique
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit J Young Valve RMN
À utiliser avec (application) Tube de 600 MHz
Comprend Joint femelle
Quantité 1 de chaque