Learn More
Quickfit™ Ensemble de détermination de l’azote en verre borosilicaté (Kjeldahl)
Code produit 12094607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté Pyrex
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12094607 Verre borosilicaté Pyrex 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12094607 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur 280MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00€
    426.08€ / 1 pièces
    Économisez 283.92€
    39% de réduction
Expédition estimée: 16-02-2027
Assemblage complet pour la détermination de l’azote à l’aide de la méthode Kjeldahl. L’ensemble de détermination de l’azote en verre borosilicaté (Kjeldahl) Quickfit™ est fabriqué à partir de verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques.
Ensemble complet pour la détermination de l’azote via la Kjeldahl méthode. Quickfit™ L’ensemble de détermination de l’azote en verre borosilicate (Kjeldahl) est fabriqué en verre borosilicate résistant à la chaleur et chimiquement durable.
  • Assemblage pratique de la verrerie Quickfit™ pour les digestions et distillations Kjeldahl
  • Le flacon peut être utilisé seul pour l’étape de digestion, puis raccordé au reste de l’assemblage pour le procédé de distillation
  • En verre borosilicaté résistant aux températures et aux produits chimiques
Spécification
Comprend Récepteur pour adaptateur RA1/22, type droit ; Condenseur C1/12/SC Liebig ; Adaptateur anti-éclaboussures, distillation verticale SH7/12 ; Adaptateur multiple avec deux cols parallèles MA1/3 ; Entonnoir compte-gouttes, avec opercule à robinet d’arrêt Rotaflo™ D3/12 ; Flacon Kjedahl de 500 ml FK500/3L
À utiliser avec (application) Pour la détermination de l’azote
Type Assemblage de distillation Kjeldahl
Matériau Verre borosilicaté Pyrex