Learn More
Witeg™ Flacons de laboratoire en verre borosilicaté, graduations bleues
Description
- Verre borosilicaté 3.3
- Bouchon à vis GL 45
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Concluant |
| À utiliser avec (application) | Laboratoire |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Graduations | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 4796 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Type de produit | Pissette |
| Afficher plus |