Learn More
Quickfit™ Assemblage de distillation Markham en verre borosilicaté
Code produit 12498786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12498786 Verre borosilicaté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12498786 Fournisseur Quickfit™ Code fournisseur 46MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00€
    562.46€ / 1 pièces
    Économisez 122.54€
    17% de réduction
Expédition estimée: 16-03-2027
L’assemblage de distillation Markham en verre borosilicaté Quickfit™ est utilisé pour les tests d’acides gras volatils et peut être utilisé pour effectuer un grand nombre de distillations rapidement
  • Conforme à la norme BS 1428 : Partie B2
  • Permet d’effectuer un grand nombre de distillations rapidement
  • Comprend le corps fixe Markham, le condenseur Liebig et le clip de joint de raccordement
  • Le récipient de l’évaporateur est toujours fermé dans une chemise à vapeur
  • Lorsqu’il est connecté à une alimentation en vapeur appropriée, la vapeur passe par l’échantillon pour favoriser la distillation
  • Lorsque l’alimentation en vapeur est coupée, l’appareil aspire automatiquement tout résidu dans le récipient se préparant ainsi à la prochaine détermination
Spécification
À utiliser avec (application) Permet d’effectuer un grand nombre de distillations rapidement
Type Assemblage de distillation Markham
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 1428: Partie B2