Learn More
Rogo Sampaic™ Coupelle de mesure en verre
Code produit 11772714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
100 mL
125 mL
250 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Matériau:
Verre borosilicaté
Verre épais
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau unitSize
11772714 125 mL Verre épais 6 pièces
11762714 60 mL Verre épais 6 pièces
11782714 250 ml Verre borosilicaté 6 pièces
11764136 500 mL Verre épais 1 pièce
11711816 100 mL Verre borosilicaté 10 pièces
11721816 250 ml Verre épais 10 pièces
11774136 1 000 ml Verre borosilicaté 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11772714 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur CBD005
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre à expérience paroi épaisse
• Verre avec graduations
Spécification
Matériau Verre épais
Capacité (métrique) 125 mL
Hauteur (métrique) 120 mm