Learn More
Wheaton™ Mortier en verre borosilicaté
Code produit 10749435 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10749435 5 ml 2 pièces
12411471 15 ml 2 pièces
10446341 10 ml 2 pièces
10534323 2 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10749435 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 358006
Il en reste null
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Mortier
À utiliser avec (équipement) Pour broyeur pour tissus