Learn More
Boîtes de Pétri en verre sodocalcique
Code produit 12941408 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
18 pièces
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
12941408 150 mm 25 mm 1 pièce
16190741 100 mm 15 mm 20 pièces
12921408 100 mm 15 mm 18 pièces
16120751 60 mm 12 mm 20 pièces
12901408 60 mm 12 mm 18 pièces
16130751 120 mm 20 mm 20 pièces
12931408 120 mm 20 mm 18 pièces
16110751 150 mm 25 mm 20 pièces
12911408 80 mm 15 mm 18 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Product Code. 12941408
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Boîte de Petri de haute qualité, avec couvercle.
  • Fabriqués en verre sodocalcique.
  • Avec couvercle
Specifications
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau Verre sodocalcique
Forme Rond
Type Boîte de Pétri
Hauteur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) 150 mm