Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie unie en verre borosilicaté
Code produit 11867453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
15 ml
25 ml
340 ml
440 ml
567 ml
589 ml
900 ml
965 ml
981 ml
1608 ml
1929 ml
2149 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne unitSize
11867453 15 ml 1 pièce
11877483 1608 ml 1 pièce
11887483 1929 ml 1 pièce
11837493 2149 ml 1 pièce
11877453 25 ml 1 pièce
11827483 340 ml 1 pièce
11857473 440 ml 1 pièce
11837483 567 ml 1 pièce
13446349 900 ml 1 pièce
11857483 981 ml 1 pièce
11867483 965 ml 1 pièce
11847483 589 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11867453 Fournisseur Kimble Chase™ Code fournisseur 4205300212
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Colonne en verre
• Séparation par gravité
• Verre borosilicaté
• Colonne de chromatographie vide pour séparation d'adsorption ou échangeuse d'ions
• Matériaux en contact avec le gel et l'échantillon: verre borosilicaté et PTFE
• Colonne monobloc à vanne d'arrêt PTFE
• Colonne et tige formées d'une seule pièce en verre: étanchéité totale garantie
• Vanne amovible pour nettoyage aisé de la colonne
• Colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d’ions
Quantité 1/boîte
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Type Colonne de chromatographie simple
Type d’USP Type I
Capacité de colonne 15 ml
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE