Learn More
Kimble Chase™ Colonne de chromatographie unie en verre borosilicaté
Code produit 11887483 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
15 ml
25 ml
340 ml
440 ml
567 ml
589 ml
900 ml
965 ml
981 ml
1608 ml
1929 ml
2149 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne Conditionnement
11887483 1929 ml 1 pièce
11867453 15 ml 1 pièce
11877483 1608 ml 1 pièce
11837493 2149 ml 1 pièce
11877453 25 ml 1 pièce
11827483 340 ml 1 pièce
11857473 440 ml 1 pièce
11837483 567 ml 1 pièce
13446349 900 ml 1 pièce
11857483 981 ml 1 pièce
11867483 965 ml 1 pièce
11847483 589 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11887483 Fournisseur Kimble Chase™ Code fournisseur 4205300660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.55€
    321.30€ / 1 pièces
    Économisez 68.25€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-05-2027
Spécification
Type d’USP Type I
Capacité de colonne 1929 ml
Longueur (métrique) 600 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE
Quantité 1/boîte
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d’ions
Type Colonne de chromatographie simple
Diamètre (métrique) interne 64 mm