Learn More
Hamilton™ Seringues CTC PAL™ GC
Code produit 11532475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11532475 10 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11532475 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 203362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    140.36€ / 1 pièces
    Économisez 52.64€
    27% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Pour une utilisation avec les échantillonneurs automatiques CTC PAL pour les analyses GC et headspace.
  • La conception unique d’alignement des brides facilite l’installation et réduit les aiguilles pliées
  • Le bouton du piston peut être réglé pour éviter d’endommager la pointe du piston
  • La conception innovante de la fixation de l’aiguille au corps minimise le transfert d’échantillon
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté, Protection de sonde acier inoxydable
Description Gaz stérilisable
Calibre d’aiguille 23s G à 26s G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure de 0,64 à 0,13 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure de 0,72 à 0,47 mm
À utiliser avec (application) Analyses GC et headspace
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000 psig (137,9 bars)
Température max. (métrique) 50°C
Température min. (métrique) 10°C
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 10 μl
Type de pointe d’aiguille AS
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique CTC PAL
Type de connexion Fixe