Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguilles fixes CTC LEAP™
Description
- Offre une reproductibilité et une vitesse améliorées
- Aide à l’analyse HPLC
- À utiliser avec l’échantillonneur automatique CTC LEAP modèle A200S
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté, PTFE, Protection de sonde acier inoxydable |
| Description | Gaz stérilisable |
| Calibre d’aiguille | 22s G |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Pression max. | 1000 psig (68,9 bars) |
| Température max. (métrique) | 50°C |
| Température min. (métrique) | 20°C |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 100 μl |
| Show More |