Learn More
Cole-Parmer™ Flacon de réception en verre borosilicaté Stuart™
Code produit 12722375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
12722375 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12722375 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1009670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    131.01€ / 1 pièces
    Économisez 3.99€
    2% de réduction
Expédition estimée: 14-01-2027
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Flacon récepteur
À utiliser avec (équipement) Pour évaporateur rotatif RE100
Quantité 1 chacun
Forme Rond
Volume (métrique) 250 mL