Learn More
Wheaton™ Flacon rotatif en verre borosilicaté
Code produit 12488942 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3450 mL
4230 mL
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
12488942 3450 mL 4 pièces
12498942 4230 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12488942 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 348256
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les récipients sont fabriqués avec des tolérances très strictes pour offrir des rendements cellulaires plus élevés
Les récipients sont fabriqués avec des tolérances très strictes pour offrir des rendements cellulaires plus élevés. Le verre est spécialement sélectionné pour une grande clarté optique, une surface intérieure lisse et l’absence d’imperfections du verre. La zone du col est conique afin de faciliter le nettoyage. L’épaisseur des parois en verre est de 2. 6mm Les récipients et les bouchons à vis 38-415 à jupe profonde peuvent être autoclavés. Les bouchons sont dotés d’un revêtement en caoutchouc styrène-butadiène blanc. Le dia. int. nominal du col est de 29 mm. Verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton-33™ (conforme aux exigences ASTM Type I, classe A et USP type I). Fourni en paquets de 4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 3450 mL
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) intérieur de col 29mm
Comprend Avec un bouchon à vis phénolique 38-415 noir à jupe profonde, avec revêtement en caoutchouc de styrène-butadiène blanc
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 480mm
Nb par paquet 4Pack
Quantité 4Pack
Couleur de la vis Noir
Matériau de la vis Phénolique
Épaisseur (métrique) 2,6mm
Couleur de bouchon Noir
Finition de col Col conique
Certifications/Conformité USP type I et ASTM E-439 type I
Closure Included Oui
Type de produit Flacon rotatif
Joint de fermeture Caoutchouc styrène-butadiène blanc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 38-415 mm
Diamètre (métrique) 110mm
Type de bouchon Bouchon à vis