Learn More
WHEATON™ WHEATON™ Flacon rotatif en verre borosilicaté
Code produit 12498942 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3450 mL
4230 mL
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12498942 4230 mL 4 pièces
12488942 3450 mL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12498942 Fournisseur WHEATON™ Code fournisseur 348258
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00€
    631.32€ / 4 pièces
    Économisez 208.68€
    24% de réduction
En stock
WHEATON™ Le flacon à rouleaux en verre borosilicate est conçu pour la culture par rouleaux cellulaires adhésifs. Le verre borosilicaté, sélectionné pour sa clarté optique et la lissitude de la surface, résiste à des cycles de stérilisation répétés et se conforme aux USP exigences des types I et ASTM E-438 Types I, classe A.
  • Spécialement conçu pour la culture par rouleaux cellulaires adhérents
  • Bouteille rouleuse réutilisable en verre borosilicate
  • Le verre est spécialement sélectionné pour sa clarté optique, la douceur de la surface intérieure et l’absence d’imperfections du verre
  • Résiste aux cycles répétés de stérilisation humide ou sèche
  • Matériau : Verre borosilicate 3.3 conforme aux USP exigences de type I et ASTM E-438 de type I, classe A
  • Les récipients et les bouchons à vis à jupe profonde de 38-415 sont autoclavables
  • Une zone du cou effilée facilite le nettoyage ; identifiant nominal du manche : 29 mm
  • Les capuchons sont dotés d’une doublure en caoutchouc blanc styrène-butadiène
  • Épaisseur du mur en verre : 2,6 mm
  • Fourni en paquets de 4
Spécification
Capacité (métrique) 4230 mL
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) intérieur de col 29mm
Comprend Avec un bouchon à vis phénolique 38-415 noir à jupe profonde, avec revêtement en caoutchouc de styrène-butadiène blanc
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 550mm
Nb par paquet 4Pack
Quantité 4Pack
Couleur de la vis Noir
Matériau de la vis Phénolique
Épaisseur (métrique) 2,6mm
Couleur de bouchon Noir
Finition de col Col conique
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Joint de fermeture Caoutchouc styrène-butadiène blanc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 38-415 mm
Diamètre (métrique) 110mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 143 oz
Forme Cylindrique
Certifications/Conformité USP Type I et ASTM E-438 Type I
Type de produit Flacon rotatif