Learn More
IKA™ Condenseurs verticaux en verre borosilicaté RV 10.5 Reflux distiller
Code produit 11885932 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Revêtement
Sans revêtement
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11885932 Revêtement 1 pièce
11875932 Sans revêtement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11885932 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003743100
Expédition estimée: 27-01-2027
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Type Condenseur à reflux distillé à revêtement vertical
Comprend Revêtement
Matériau (revêtement) SURLYN
Quantité 1 chacun
Gamme de température (métrique) -30°C à +60°C