Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation en verre borosilicaté avec bouchon en PTFE
Description
- Avec connecteur en NS et bouchon en PE
- Sans échelle, avec bouchon en PTFE
- Avec dispositif de retenue fileté
- Avec étiquette de marquage
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Numéro de joint | 29/32 NS |
| Porosité | 4mm |
| Quantité | 2Pack |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |