Learn More
Witeg™ Ensemble d’extracteur Soxhlet en verre borosilicaté Sapparat
Code produit 11893310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
90 mL
125 mL
200 mL
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11893310 500 mL 1 pièce
11813320 125 mL 1 pièce
11823320 200 mL -
11803320 90 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11893310 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 2 230 500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kit extracteur Soxhlet
• Kit Soxhlet
• Verre borosilicaté
Spécification
À utiliser avec (équipement) Appareils d’extraction Soxhlet
Type de produit Extracteur Soxhlet Sapparat
Capacité (métrique) 500 mL
Matériau Verre borosilicaté