Learn More
Wheaton™ Flacon d’agitation en verre borosilicaté
Tous les produits Wheaton Science Products ProduitsDescription
Dispose d’une turbine à pales réglables, qui ne dépasse pas par le bouchon, pour une plus grande turbulence. La bosse inférieure dans des flacons de 125 ml et plus grands empêche le broyage des cellules. Les unités de 500 ml et plus grandes ont des bras latéraux de 45 mm à utiliser comme orifices et évents pratiques. Tous les flacons offrent un rapport d’espace de tête de 1:1 ou supérieur pour fournir une interface de surface maximale entre la culture et l’atmosphère des récipients. L'unité se compose d'un flacon en verre, d'un ensemble d'agitateur en PTFE et verre, et d'un bouchon doublé de PTFE et de silicone. L'ensemble peut être autoclavé. Des assemblages d’arbres en acier inox de rechange facultatifs sont disponibles pour chaque récipient. Les tailles de 125 ml à 1 000 ml sont graduées par incréments de 50 ml. 3 000 ml à 8 000 ml sont gradués par incréments de 500 ml. 25 ml et 50 ml ne sont pas gradués. Pour les cultures sur microporteurs et en suspension telles que les cellules d'insectes, les hybridomes et les lignées cellulaires adaptées.
Note: Image non contractuelle. Les dimensions réelles peuvent varier.
Note: Image non contractuelle. Les dimensions réelles peuvent varier.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6 L |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Flacon d’agitation |