Learn More
Fisherbrand™ Bécher à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté avec bec verseur
Code produit 15496123 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15496123 600 ml 10 pièces
15446123 150 ml 10 pièces
15476123 250 ml 10 pièces
15486123 400 ml 10 pièces
15406133 1000 ml 10 pièces
15426133 2000 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15496123
Quantité Prix
1 76.25€ / 10 pièces
5 68.63€ / 10 pièces
10 61.00€ / 10 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Parois épaisses pour une résistance mécanique accrue. Les béchers à usage intensif, de forme basse, en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont en verre borosilicaté à coefficient de dilatation complète 3.3. Ils possèdent un bec verseur qui facilite le versement.
  • Heavy wall construction for increased mechanical strength
  • Full 3.3 expansion borosilicate glass
  • Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
  • Graduated in white ceramic marking area
  • Uniform wall thickness for optimm optical clarity
Spécification
Capacité (métrique) 600 ml
Matériau Verre borosilicaté (type 1)
Comprend Bec verseur
Quantité 10
Type Bécher
Graduated Oui
Scale Céramique blanche
Modèle Forme basse