Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb, avec bouchon en PTFE
Code produit 10633161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2000 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10633161 250 ml 2 pièces
10078420 1 000 ml 2 pièces
10424111 2000 mL 1 pièce
10567541 100 ml 2 pièces
10415431 500 ml 2 pièces
10567351 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10633161 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04014149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.93€
    77.45€ / 2 pièces
    Économisez 134.48€
    63% de réduction
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ de type Squibb avec bouchon en PTFE sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Sans échelle
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 2Pack
Matériau du bouchon Polyéthylène