Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en PTFE et échelle
Code produit 11822662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11822662 1 000 ml 2 pièces
10110551 250 ml 2 pièces
11892652 100 ml 2 pièces
11846164 2 000 ml 1 pièce
11812662 500 ml 2 pièces
11822652 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11822662 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04016170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    124.19€ / 2 pièces
    Économisez 323.81€
    72% de réduction
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE et échelle sont utilisés dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants d’un mélange en phases de solvants non
  • Avec prise NS et bouchon en PE
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 2Pack
Matériau du bouchon Polyéthylène