Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre solide
Code produit 10149930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10149930 500 ml 2 pièces
10159930 1 000 ml 2 pièces
10271721 100 mL 2 pièces
10231821 250 ml 2 pièces
10242151 2 000 ml 1 pièce
12018538 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10149930 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04010058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    78.37€ / 2 pièces
    Économisez 65.63€
    45% de réduction
Expédition estimée: 27-11-2026
En verre borosilicaté DURAN™. Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide sont utilisés pour séparer deux liquides non miscibles de différentes densités
  • Avec connecteur en NS et bouchon en PE
  • Sans échelle, avec bouchon en verre solide
  • Avec dispositif de retenue fileté
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 2Pack
Matériau du bouchon Polyéthylène