Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation Squibb en verre borosilicaté avec bouchon en verre plein, graduation
Code produit 11886204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11886204 2 000 ml 1 pièce
11812652 1 000 ml 2 pièces
11882642 100 ml 2 pièces
11802652 500 ml 2 pièces
11892642 250 ml 2 pièces
11872642 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11886204 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04012073
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation de type Squibb en verre borosilicaté Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en verre solide et échelle sont fabriqués en verr
  • Avec prise NS et bouchon en PE
  • Échelle d’env. volume/ml
  • Avec dispositif de fixation à vis
Spécification
Capacité (métrique) 2 000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Matériau du bouchon Polyéthylène