Learn More
Hamilton™ Seringues Shimadzu™
Code produit 11580092
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11580092 5 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580092 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 202630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    163.86€ / 1 pièces
    Économisez 49.14€
    23% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Permet l’introduction automatique d’échantillons dans l’injecteur du chromatographe en phase gazeuse.
  • Améliore la reproductibilité et la vitesse
  • Adapté pour un ajustement exact aux modèles d’échantillonneur automatique Shimadzu AOC-14, AOC-17 et AOC-20
  • Volume : 5 μl
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté, Protection de sonde acier inoxydable, Acier (piston)
Description Gaz stérilisable
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,13 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,71 mm
À utiliser avec (application) Échantillonnage de liquides ou de gaz
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2000 psig (137,9 bars)
Température max. (métrique) 50°C
Modèle 75
Température min. (métrique) 20°C
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 5 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 43 mm
Type de pointe d’aiguille 2
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique Shimadzu AOC 14, 17 et 20
Type de connexion Amovible