Learn More
GPE Scientific™ Agitateur en verre borosilicaté
Description
- À utiliser avec les moteurs pour agitateurs verticaux
- Sans fouet et autoclavable
- Les lames en PTFE sont faciles à enlever et à remplacer
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Moteurs pour agitateurs verticaux |
| Joint conique standard | B24 |
| Type | Agitateurs en verre de précision Uni-Form |