Learn More
Clé de rechange en verre borosilicaté Pyrex™
Code produit 12474761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Conditionnement
12474761 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12474761 Fournisseur Pyrex Code fournisseur SSD104K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.55€
    26.97€ / 1 pièces
    Économisez 4.58€
    14% de réduction
En stock
En verre borosilicaté
  • Clés de rechange pour SSD : robinets de série
  • En verre borosilicaté
  • Fourni complet avec dispositif de retenue de clé
Spécification
Type Clé en verre de rechange
Alésage de bouchon 4 mm
Diamètre (métrique) 14,5 mm
Matériau Verre borosilicaté