Learn More
Trajan Scientific and Medical™ FocusLiner à débit divisé / non divisé PerkinElmer pour autosystème XL (injecteur PSS)
Code produit 12944041
Change view
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12944041 5/boîte 1 pièce
12934041 5/boîte -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12944041 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 09210101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 86,2 mm
Product Type Insert d’injection GC
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Diamètre (métrique) externe 4 mm