Learn More
Witeg™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Description
- Verre borosilicaté durable
- Gradué
- De forme haute avec bec verseur
- Certains modèles comprennent des poignées
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 60 mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Hauteur (métrique) | 120 mm |
| Comprend | Bec verseur |
| Quantité | 10 Pk. |
| Type | Bécher |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | ISO 3819, DIN 12331 |
| Modèle | Forme haute |