Learn More
Hirschmann™ Tubes à essai en verre borosilicaté, graduation bleue
Code produit 11792293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
20 ml
25 ml
Comprend:
Bouchon en polyéthylène NS 12/21
Bouchon en polyéthylène NS 14/23
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend unitSize
11792293 20 ml Bouchon en polyéthylène NS 14/23 10 pièces
11782293 10 ml Bouchon en polyéthylène NS 12/21 10 pièces
11830522 25 ml Bouchon en polyéthylène NS 14/23 10 pièces
13118029 20 ml Bouchon en polyéthylène NS 14/23 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11792293 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 6420166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.58€
    161.70€ / 10 pièces
    Économisez 14.88€
    8% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubes à essai gradués avec précision, fabriqués en matériau résistant à la chaleur DURAN™ verre.
  • Avec bouchon poly
  • rodé NS
  • Graduation bleue
Spécification
Capacité (métrique) 20 ml
Longueur (métrique) 205 mm
Matériau Verre borosilicaté
Comprend Bouchon en polyéthylène NS 14/23
Conditionnement 10/boîte
Quantité 10 paquet
Graduated Oui
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Tube à essai