Learn More
Witeg™ Kit de distillation sous vide en verre borosilicaté
Code produit 11867730
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11867730 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11867730 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur A1100202
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Kit de distillation sous vide
  • Col rodé 19/26
  • Kit composé de:
  • 1 ballon bicol 250mL
  • 1 ampoule de coulée 50mL
  • 1 colonne de Vigreux avec entrée
  • SVL 15 pour thermomètre, 1 réfrigérant Liebig
  • 1 allonge coudée avec prise de vide
  • Pinces à rodage 4x 19/26
  • Kit de distillation sous vide
Spécification
Type Kit de distillation sous vide
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 250 ml