Learn More
Wheaton™ Flacon en verre borosilicaté
Code produit 11516315 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11516315 Ambré 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11516315 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur W986316NG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    234.12€ / 12 pièces
    Économisez 77.88€
    24% de réduction
Expédition estimée: 14-05-2027
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 2 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 12 paquet
Taille du bouchon 20-400
Hauteur (métrique) 44 mm