Description
- À utiliser avec de nombreux solvants organiques, à l’exception des hydrocarbures chlorés, de l’acétone et autres cétones, des esters aliphatiques et du phénol
- Les solutions contenant plus de 10 % de NaOH, 10 % de HCl, d’autres acides minéraux forts ou 5 % d’acide acétique ne doivent pas être utilisées
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | 26/40 colonnes |
| Type | Tubes de colonne XK |
| Diamètre (métrique) interne | 26 mm |
| Longueur totale (métrique) | 40 cm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 4°C |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 60°C |