Learn More
Cytiva Superloops en verre borosilicaté/polyétheréthercétone /caoutchouc perfluoré/caoutchouc butadiène-nitrile
Code produit 11337621 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression max.:
40 bar
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression max. Conditionnement
11337621 40 bar 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11337621 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 18111381
Expédition estimée: 07-12-2026
À utiliser pour l’introduction de grands volumes d’échantillon dans un système LC à fluide pressurisé. Les superloops en verre borosilicaté/polyétheréthercétone/caoutchouc perfluoré/caoutchouc butadiène-nitrileCytiva Lifescience™ fonctionnent conjoi
  • Superloop peut être utilisé en conjonction avec des vannes à 7 ports. Les dispositifs brevetés permettent le chargement contrôlé d’échantillons de grande taille, sous forme de plusieurs petites injections ou d’une seule grande injection. Ils peuvent également être utilisés pour injecter des impulsions d’une solution tampon spécifique.
  • Flexible : injectez de grands ou petits volumes d’échantillon.
  • Reproductibilité et récupération élevées.
  • Pas de dilution de gradient avec joint mobile interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille de connexion (métrique) 1,58 mm
Dimensions (métrique) 30 x 130 mm (Ø x L)
À utiliser avec (application) Solutions aqueuses et alcools
Pression max. 40 bar
Température (métrique) Max 4°C à 40°C
Longueur (métrique) 130 mm
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Volume (métrique) 10 ml