Learn More
Bosentan (hydrate), MedChemExpress
Description
Bosentan hydrate is a competitive and dual antagonist of endothelin-1 (ET) for the ETA and ETB receptors with Ki of 4.7 nM and 95 nM in human SMC, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bosentan (hydrate) |
| CAS | 157212-55-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H31N5O7S |
| Quantité | 200 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (87.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=S(NC1=NC(C2=NC=CC=N2)=NC(OCCO)=C1OC3=CC=CC=C3OC)(C4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O.O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 569.63 |
| Poids de la formule | 569.63 |
| Afficher plus |