Learn More
Hydrate de bosentan, TRC
Code produit 30339132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339132 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339132 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67590525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bosentan Monohydrate
CAS 157212-55-0
Formule moléculaire C27 H29 N5 O6 S . H2 O
Quantité 25 mg
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, hydrate (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, monohydrate (9CI), Bosentan hydrate, Bosentan monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
SMILES O.COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)nc(nc2OCCO)c4ncccn4
Nom IUPAC 4-terc-butil-N-[6-(2-hidroxietoxi)-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidin-2-ilpirimidin-4-il]bencenosulfonamida; hidrato
Poids moléculaire (g/mol) 569.63
Poids de la formule 569.1944