Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Tête de vis Bosshead Alu-Maxi pour tiges jusqu'à 24 mm
Code produit 31237678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
35 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
31237678 35 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31237678 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2408
Expédition estimée: 07-12-2026
Tête de bossage en aluminium durable conçue pour maintenir en place en toute sécurité les tiges de plus grand diamètre.
  • Fabriqué en aluminium thermolaqué
  • Convient aux tiges rondes et aux accessoires jusqu'à Ø 19 mm et Ø 24 mm
  • Équipé de vis moletées en laiton nickelé
Spécification
Matériau Aluminium
Hauteur (métrique) 35 mm
Type de produit Noix de serrage
Poids (métrique) 90 g